Learn More
Cétomalonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10253950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10253950 5 g Flacon en verre 5g
10366320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10253950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114430050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-09-6
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00009121
Clé InChI DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
CID PubChem 69105
Nom IUPAC Diéthyl 2-oxopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ketomalonate
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 1.1420g/mL
Point d’ébullition 208.0°C to 210.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCOCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4150 to 1.4190
Quantité 5 g
Beilstein 03, 769
Fieser 06,188; 08,170
Merck Index 15, 5983
Gravité spécifique 1.142
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ketomalonate