Learn More
Diéthylcétomalonate, TRC
Code produit 30381933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381933 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476633500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Ketomalonate
CAS 609-09-6
Formule moléculaire C7H10O5
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Oxomalonic Acid Diethyl Ester, Carbonyl Diethyl Malonate, Diethyl 2-Oxomalonate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dioate, Diethyl Mesoxalate, Diethyl Oxomalonate, Diethyl Oxopropanedioate, Ethoxycarbonyl Ethoxycarbonyl Ketone, Ethyl Ketomalonate, Ethyl Mesoxalate, Ethyl Oxomalonate, NSC 53478, Oxopropanedioic Acid Diethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-oxopropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Poids de la formule 174.0528