Learn More
L-tartrate de (+)-diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433374
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433374 250 g 250g
11464260 100 g 100g
11474260 500 g 500g
11423374 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11433374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10641.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
(+)-Diethyl L-tartrate is used as a chiral auxiliary in the Sharpless enantioselective epoxidation of allylic alcohols, for Sharpless-type enantioselective oxidation of sulfides to sulfoxides and as a chiral auxiliary in the enantioselective construction of cyclopropanes from allylic alcohols by an asymmetric Simmons-Smith reaction. It is also used as a chiral reagent in a host of chemical reactions, such as the synthesis of isoquinoline alkaloids and arundic acid, which has been used in acute ischemic stroke therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-tartrate de (+)-diéthyle est utilisé comme auxiliaire chiral dans l’époxydation énantiosélective de Sharpless des alcools allyliques, pour l’oxydation énantiosélective de type Sharpless de sulfures en sulfoxydes, et comme auxiliaire chiral dans la construction énantiosélective de cyclopropanes à partir d’alcools allyliques par une réaction asymétrique de Simmons-Smith. Il est également utilisé comme réactif chiral dans de nombreuses réactions chimiques, telles que la synthèse d’alcaloïdes isoquinoléines et d’acide arundique, qui a été utilisée dans le traitement de l’accident vasculaire cérébral aigu.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-91-2
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00009143
Clé InChI YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
CID PubChem 6993580
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diethyl L-tartrate
Point de fusion 17°C
Densité 1.205
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 250 g
Beilstein 1727145
Merck Index 14,3855
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique +27° (c=1 in water)
Nom IUPAC Ddiéthyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 98%