Learn More
L-tartrate de (+)-diéthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742591 100 mL Flacon en verre -
10634842 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168961000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-91-2
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00009143
Clé InChI YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
CID PubChem 6993580
Nom IUPAC Ddiéthyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diethyl L-tartrate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 17°C
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2C2H5]2
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Quantité 100 mL
Beilstein 03, 512
Fieser 11,181; 13,276; 16,54
Merck Index 15, 3150
Gravité spécifique 1.2
Conditions de rotation spécifiques +7.50° (20°C neat)
Rotation spécifique + 7.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide visqueux