Learn More
Malonate de diéthyle-13C2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Malonate-13C2 |
| CAS | 77386-82-4 |
| Formule moléculaire | C513C2H12O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC |
| Nom IUPAC | diéthyl (1,3-^{13}C_{2})propanedioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
| Poids de la formule | 162.0803 |