Learn More
Malonate de diéthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070760 25 g Flacon en verre -
10599240 500 g Flacon en verre 500g
10192280 1 kg Flacon en verre -
10073943 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
11935021 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10070760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114450250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-53-3
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Clé InChI IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
CID PubChem 7761
Nom IUPAC propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl malonate
Point de fusion -50.0°C
Densité 1.0550g/mL
Point d’ébullition 199.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4130 to 1.4150
Quantité 25 g
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Merck Index 15,3878
Gravité spécifique 1.055
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viscosité 2.14 mPa.s (10°C)
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide