Learn More
Diethyl Malonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Malonate |
| CAS | 105-53-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C7H12O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864; |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0736 |
| Afficher plus |