Learn More
Méthylmalonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469982 50 g 50g
11479982 250 g 250g
11459982 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469982 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12078.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-08-5
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.196
Numéro MDL MFCD00009162
Clé InChI UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
CID PubChem 11857
Nom IUPAC diéthyl2 -méthylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl methylmalonate
Densité 1.02
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.413
Quantité 50 g
Beilstein 637028
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%