Learn More
Méthylmalonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615402 500 g Flacon en verre 500g
10407750 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10615402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155145000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-08-5
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Numéro MDL MFCD00009162
Clé InChI UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
CID PubChem 11857
Nom IUPAC diéthyl2 -méthylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl methylmalonate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4120 to 1.414
Quantité 500 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide