Learn More
Méthylmalonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Methylmalonate |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 174.0892 |