Learn More
Diéthylméthylphénylmalonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Methylphenylmalonate |
| CAS | 34009-61-5 |
| Formule moléculaire | C4 H4 Cl N S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-2-phenyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylphenyl-malonic Acid Diethyl Ester, Methylphenyl-propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methyl-2-phenylmalonate, NSC 147481 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4ClNS/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3H2 |
| SMILES | ClCc1nccs1 |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)-1,3-thiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.599 |
| Poids de la formule | 132.975 |