Learn More
N-butylmalonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11391937
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11391937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07539.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-08-4
Formule moléculaire C11H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD00009170
Clé InChI RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl butylmalonate, diethyl n-butylmalonate, butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-butylmalonate, ethyl butylmalonate, propanedioic acid, butyl-, diethyl ester, unii-cyy2q744wb, cyy2q744wb, n-butylmalonic acid diethyl ester, malonic acid, butyl-, diethyl ester
CID PubChem 67244
Nom IUPAC 2-butylpropanedioate de diéthyle
SMILES CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl n-butylmalonate
Densité 0.982
Point d’ébullition 236°C to 239°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 mL
Beilstein 608785
Merck Index 14,1576
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 99%