Learn More
Diethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, TRC
Code produit 30376051
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30376051 25 g 25g
30370953 1 g -
30375890 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44425025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42053-26-9
Formule moléculaire C10 H24 N O2 P
Poids moléculaire (g/mol) 221.28
Nom IUPAC N-diethoxyphosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCOP(OCC)N(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H24NO2P/c1-7-12-14(13-8-2)11(9(3)4)10(5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Poids de la formule 221.1545