Learn More
N-propylmalonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl n-propylmalonate was used in the synthesis of propylacrylic acid (PAA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le n-propylmalonate de diéthyle a été utilisé dans la synthèse de l’acide propylacrylique (PAA).
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl n-propylmalonate |
| Densité | 0.987 |
| Point d’ébullition | 221°C to 222°C |
| Point d’éclair | 91°C (197°F) |
| Indice de réfraction | 1.4205 |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate. |
| Poids de la formule | 202.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |