Learn More
Oxalate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481838
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
Code produit. 11481838
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14498.0C
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Diethyl oxalate is used to prepare active pharmaceutical ingredients (API), plastics and dyestuff intermediates. It is also used as a solvent for cellulose esters, ethers, resins, perfumes and lacquers for electronics. It is involved in the transesterification reaction with phenol to get dipheny oxalate. It is also involved in the Claisen condensation ketosteroids to prepare glyoxalyl derivatives. Further, it is used to prepare sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazine. In addition to this, it is utilized in the microemulsion synthesis of zinc oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate de diéthyle est utilisé pour préparer des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), des plastiques et des intermédiaires de colorants. Il est également utilisé comme solvant pour les esters de cellulose, les éthers, les résines, les parfums et les laques pour l’électronique. Il est impliqué dans la réaction de transestérification avec le phénol pour obtenir de l’oxalate de diphényle. Il est également impliqué dans les cétostéroïdes de condensation de Claisen pour préparer des dérivés glyoxalyle. De plus, il est utilisé pour préparer la sym-1,4-diphényl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytétrazine. En outre, il est utilisé dans la synthèse par microémulsion de nanoparticules d’oxyde de zinc.
Solubilité
Miscible aux alcools, à l’éther et à d’autres solvants organiques courants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les acides et les bases. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-92-1
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00009119
Clé InChI WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
CID PubChem 7268
Nom IUPAC oxalate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl oxalate
Point de fusion -41°C
Densité 1.077
Point d’ébullition 184°C to 186°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.41
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN2525
Beilstein 606350
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3125
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ether and other common organic solvents.
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%