Learn More
Oxalate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15700819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Code produit. 15700819
Marque: Thermo Scientific Acros 159185000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-92-1
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Numéro MDL MFCD00009119
Clé InChI WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
CID PubChem 7268
Nom IUPAC oxalate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl oxalate
Acidité 0.01% max. (as oxalic acid)
Point de fusion -41.0°C
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4085 to 1.4105
Quantité 500 g
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Merck Index 15, 3142
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethyl oxalate