Learn More
p-toluènesulfonyloxyméthylphosphonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl p-Toluenesulfonyloxymethylphosphonate |
| CAS | 31618-90-3 |
| Formule moléculaire | C12 H19 O6 P S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Phosphonic acid, P-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]-, diethyl ester (ACI), Diethyl P-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonate (ACI), Phosphonic acid, (hydroxymethyl)-, diethyl ester, p-toluenesulfonate (8CI), Phosphonic acid, [[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]-, diethyl ester (9CI), (Diethoxyphosphoryl)methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic acid (diethoxyphosphoryl)methyl ester, [[[(4-Tolyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonic acid diethyl ester, Diethoxyphosphorylmethyl tosylate, Diethyl (tosyloxy)methylphosphonate, Diethyl [[(p-toluenesulfonyl)oxy]methyl]phosphonate, Diethyl [[[(4-tolyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonate, Diethyl p-tosyloxymethylphosphonate, Tosyloxymethyl diethyl phosphonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19O6PS/c1-4-16-19(13,17-5-2)10-18-20(14,15)12-8-6-11(3)7-9-12/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)OCC |
| Nom IUPAC | diéthoxyphosphorylméthyl 4-méthylbenzènesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.31 |
| Poids de la formule | 322.064 |