Learn More
Orthoformate de phényle diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427044 10 g 10g
11437044 50 g 50g
11447044 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21498.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14444-77-0
Formule moléculaire C11H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.246
Numéro MDL MFCD00009228
Clé InChI QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
CID PubChem 84440
Nom IUPAC Diéthoxyméthoxybenzène
SMILES CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phenyl orthoformate
Point de fusion -26°C
Densité 1.015
Point d’ébullition 103°C to 104°C (10 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 10 g
Beilstein 1872634
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.