Learn More
Orthoformate de phényle diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11437044
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11437044 50 g 50g
11427044 10 g 10g
11447044 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11437044 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21498.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14444-77-0
Formule moléculaire C11H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.246
Numéro MDL MFCD00009228
Clé InChI QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
CID PubChem 84440
Nom IUPAC Diéthoxyméthoxybenzène
SMILES CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl phenyl orthoformate
Point de fusion -26°C
Densité 1.015
Point d’ébullition 103°C to 104°C (10 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 50 g
Beilstein 1872634
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%