Learn More
Phénylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439706 250 g 250g
11429706 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20234.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-13-6 | Molecular Formula: C13H16O4 | Molecular Weight: 236.267 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-13-6
Formule moléculaire C13H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.267
Numéro MDL MFCD00009144
Clé InChI FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
CID PubChem 66514
Nom IUPAC Diéthyl 2-phénylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phenylmalonate
Point de fusion 15°C to 16°C
Densité 1.096
Point d’ébullition 170°C to 172°C (14 mmHg)
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 250 g
Beilstein 614465
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%