Learn More
Phénylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl phenylmalonate |
| Point de fusion | 16.0°C to 17.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0900g/mL |
| Point d’ébullition | 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >112°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C13H16O4 |
| Afficher plus |