Learn More
Phénylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10418300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10418300 1 L Flacon en verre 1L
10193430 5 mL Flacon en verre 5mL
10001620 100 mL Flacon en verre 100mL
10376980 250 mL Flacon en verre 250mL
10751925 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10418300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150260010
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-13-6
Numéro MDL MFCD00009144
Clé InChI FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
CID PubChem 66514
Nom IUPAC Diéthyl 2-phénylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diethyl phenylmalonate
Point de fusion 16.0°C to 17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H16O4
Formule linéaire C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4903 to 1.4923
Quantité 1 L
Beilstein 09, 854
Poids moléculaire (g/mol) 236.267
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.