Learn More
Phénylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751925 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10193430 5 mL Flacon en verre 5mL
10001620 100 mL Flacon en verre 100mL
10376980 250 mL Flacon en verre 250mL
10418300 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10751925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150260025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-13-6
Numéro MDL MFCD00009144
Clé InChI FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
CID PubChem 66514
Nom IUPAC Diéthyl 2-phénylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phenylmalonate
Point de fusion 16.0°C to 17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H16O4
Formule linéaire C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4903 to 1.4923
Quantité 2.5 L
Beilstein 09, 854
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion