Learn More
Diéthylphénylmalonate, TRC
Code produit 30372169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372169 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444823500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Formule moléculaire C13H16O4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylpropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 236.26
Poids de la formule 236.1049