Learn More
Diéthylphénylmalonate, TRC
Code produit 30370421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370421 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4448231G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Formule moléculaire C13H16O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylpropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 236.26
Poids de la formule 236.1049