Learn More
Diethyl phenylphosphonite, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30779766
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30779766 100 g
30769256 500 g
30778085 25 g
30778239 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30779766 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD124749100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phenylphosphonite
CAS 1638-86-4
Formule moléculaire C10H15O2P
Numéro MDL MFCD00009086
Quantité 100 g
SMILES CCOP(C1=CC=CC=C1)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 198.20
Pourcentage de pureté 98%