Learn More
Diéthylphénylphosphonite, 98%
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl phenylphosphonite |
| Densité | 1.032 |
| Point d’ébullition | 64°C (0.7 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.51 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2804900 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 198.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement