Learn More
Phénylthiométhylphosphonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440254 50 g 50g
11430254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13660.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 38066-16-9 | C11H17O3PS | 260.288 g/mol
Diethyl phenylthiomethylphosphonate is used to produce Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, Chemical reagents, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylthiométhylphosphonate de diéthyle est utilisé pour produire du diéthylphosphorylméthylphénylsulfoxid, des réactifs chimiques, dans des recherches pharmaceutiques et des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38066-16-9
Formule moléculaire C11H17O3PS
Poids moléculaire (g/mol) 260.288
Numéro MDL MFCD00015130
Clé InChI FBUXEPJJFVDUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phenylthiomethylphosphonate, diethyl phenylthio methyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate, phosphonic acid, phenylthio methyl-, diethyl ester, diethoxy phenylthiomethyl phosphino-1-one, diethylphenylthiomethylphosphonate, acmc-1bn85, diethyl-phenylthiomethylphosphonate, diethyl methylthiobenzyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate #
CID PubChem 99227
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylméthylsulfanylbenzène
SMILES CCOP(=O)(CSC1=CC=CC=C1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Densité 1.174
Point d’ébullition 146°C to 148°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.534
Quantité 50 g
Beilstein 1246215
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté 96%