Learn More
Phosphate de diéthyle, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15780869 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15780869 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407420050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phosphate
CAS 598-02-7, 7664-38-2
Point de fusion 6.0°C
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 91°C
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11O4P
Formule linéaire (C2H5O)2PO2H
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.29
Synonyme diethyl phosphate, diethyl acid phosphate, phosphoric acid, diethyl ester, diethyl phosphoric acid, diethylphosphate, diethylphosphoric acid, ethyl phosphate, di, o,o-diethyl hydrogen phosphate, ethyl phosphate, eto 2 ho po, o,o-diethylphosphoric acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Clé InChI UCQFCFPECQILOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène diéthylique
Poids moléculaire (g/mol) 154.1
CID PubChem 654
ChEBI CHEBI:27708
Poids de la formule 154.1
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl phosphate, 96%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, diethyl ester