Learn More
Phosphate de diéthyle-d10 (diéthyl-d10), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Phosphate-d10 (Diethyl-d10) |
| CAS | 2483831-48-5 |
| Formule moléculaire | C4 D10 H O4 P |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol','1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1,1'-(hydrogen phosphate), Diethyl-d10 Phosphate, Diethyl Phosphate-d10, Diethyl Phosphate-D10 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | hydrogénophosphate de bis(1,1,2,2,2-pentadeutérioéthyle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.1631 |
| Poids de la formule | 164.1023 |