Learn More
Diethyl phosphate, MedChemExpress
Description
Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl phosphate |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 598-02-7 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H11O4P |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonyme | Diethyl phosphoric acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 34 mg/mL (220.64 mM) |
| Show More |