Learn More
Phtalate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428157 2500 g 2500g
11418157 250 g 250g
11408157 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17529.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.60€
    67.65€ / 2500g
    Économisez 6.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Diethyl phthalate is used in the production of perfumes, acetyl salicylic acid, plastics and mosquito repellents. It is used in cosmetic formulations and personal care products such as sprays, nail polishes, and perfumes. It acts as an alcohol denaturant. It is also used as a camphor substitute, plasticizer in solid rocket propellants and wetting agent. It finds application as a surface lubricant in food and pharmaceutical packaging. In addition to this, it is used as a detergent base and aerosol spray.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de diéthyle est utilisé dans la production de parfums, d’acide acétylsalicylique, de plastiques et de répulsifs pour moustiques. Il est utilisé dans les formulations cosmétiques et les produits d’hygiène du corps tels que les pulvérisateurs, les vernis à ongles et les parfums. Il agit comme dénaturant de l’alcool. Il est également utilisé comme substitut du camphre, plastifiant dans les propergols solides de fusée et agent humidifiant. Il est utilisé comme lubrifiant de surface dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme base de détergent et aérosol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, au chloroforme, à l’éther diéthylique, au benzène, à l’acétone, aux huiles végétales, aux cétones, au tétrachlorure de carbone, aux esters, aux hydrocarbures aromatiques et au méthanol. Légèrement miscible à l’eau et aux solvants aliphatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les permanganates et les alcalis. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-66-2
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00009111
Clé InChI FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
CID PubChem 6781
ChEBI CHEBI:34698
Nom IUPAC Diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phthalate
Point de fusion -64°C
Densité 1.118
Point d’ébullition 296°C to 298°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 2500 g
Beilstein 1912500
Merck Index 14,7371
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,chloroform,diethyl ether,benzene,acetone,vegetable oils,ketones,carbon tetrachloride,esters,aromatic hydrocarbons and methanol. Slightly miscible with water and aliphatic solvents.
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phtalate de diéthyle
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..