Learn More
Phtalate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10569410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569410 1 L Flacon en verre -
10376080 25 mL Flacon en verre 25mL
10714801 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10443825 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10569410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114520010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.75€
    45.65€ / 1L
    Économisez 9.10€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-66-2
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00009111
Clé InChI FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
CID PubChem 6781
ChEBI CHEBI:34698
Nom IUPAC Diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phthalate
Note relative au nom 99%
Densité 1.1180g/mL
Point d’ébullition 298.0°C to 299.0°C
Point d’éclair 156°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5010 to 1.5030
Quantité 1 L
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Gravité spécifique 1.118
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viscosité 12 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide