Learn More
Phtalate de diéthyle-d14, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid diethyl ester d14 |
| CAS | 99873-99-1 |
| Formule moléculaire | C12 2H14 O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, di(ethyl-d5) ester (9CI), Phthalic acid diethyl ester D14, Phthalic acid, bis-ethyl ester D14, Diethyl phthalate-d14 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.32 |
| Poids de la formule | 236.1771 |