Learn More
(phtalimidométhyl)phosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444557 5 g 5g
11454557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21096.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 33512-26-4 | C13H16NO5P | 297.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33512-26-4
Formule moléculaire C13H16NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 297.247
Numéro MDL MFCD00134313
Clé InChI IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
CID PubChem 1924456
Nom IUPAC 2-(diéthoxyphosphorylméthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 297.25
Pourcentage de pureté 97%