Learn More
Diéthyle propylmalonate, TRC
Code produit 30370949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370949 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4448055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Propylmalonate
CAS 2163-48-6
Formule moléculaire C10 H18 O4
Quantité 5 g
Synonyme Valproic Acid Impurity 18
Formule InChI InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Nom IUPAC diéthyle 2-propylpropanédioate
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Poids de la formule 202.1205