Learn More
Diethyl Pyrocarbonate, Serva Electrophoresis™
Code produit 11417573
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417573 100 mL 1 pièce
11701987 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417573 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 1883502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spécification
Indice de réfraction 1.3960 - 1.4000
Quantité 100 mL