missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl Pyrocarbonate, Serva Electrophoresis™

Code produit 11701987
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11701987 10 mL -
11417573 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11701987 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 1883501
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC

Spécification

Indice de réfraction 1.3960 - 1.4000
Quantité 10 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.