Learn More
Diethyl pyrocarbonate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30783005
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783005 10 g
30782288 5 g
30770289 25 g
30771158 100 g
30773092 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30783005 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12475810g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Numéro MDL MFCD00009106
Quantité 10 g
SMILES O=C(OCC)OC(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Pourcentage de pureté 97%