Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052140 5 g Flacon en verre 5g
10417970 25 g Flacon en verre 25g
10114380 100 g Flacon en verre 100g
10794264 500 g Flacon en verre -
11995151 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10052140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170250050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC carbonate d’éthyle éthoxycarbonyle
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl pyrocarbonate
Densité 1.1175g/mL
Point d’ébullition 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 69°C
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O(CO2C2H5)2
Indice de réfraction 1.3960 to 1.4000
Quantité 5 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Gravité spécifique 1.1175
Informations sur la solubilité Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viscosité 1.97 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl pyrocarbonate