Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Diethyl pyrocarbonate |
| Densité | 1.1175g/mL |
| Point d’ébullition | 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 69°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | O(CO2C2H5)2 |
| Indice de réfraction | 1.3960 to 1.4000 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 03,IV,18 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl pyrocarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.