Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, >97 %, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15805388 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15805388 25 mL Flacon en plastique 25mL
15815388 100 mL Flacon en plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15805388 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14710.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.14€
    130.65€ / 25mL
    Économisez 29.49€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
  • A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
  • Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
  • Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
  • Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibiteur puissant et non spécifique de ribonucléase
  • Réagit avec le N1 des résidus d’histidine dans les protéines dans des conditions douces
  • Utilisé pour croiser et modifier les protéines par l’éthoxyformylation des groupes NH2 et d’imidazole dans les protéines
  • Réagit avec les amines et ne peut donc pas être utilisé avec le Tampon Tris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.141
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Pyrocarbonate
Point de fusion 69°C
Densité 1.101
Point d’ébullition 93°C to 94°C (18 mmHg)
Point d’éclair 69°C
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.398
Quantité 25 mL
Beilstein 637031
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Ultrapure
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate