Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, MP Biomedicals™
Code produit 11416672 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416672 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416672 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215090280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    478.80€ / 100mL
    Économisez 126.20€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisé pour inactiver les enzymes RNase. Le pyrocarbonate de diéthyle MP Biomedicals est sensible à l’humidité et au pH. Le DEPC est également sensible à l’ammoniac, qui provoque la décomposition en uréthane, un cancérigène potentiel. Il protège l’ARN de
Le DEPC inactive la RNase en solution à environ 0,1 % (v/v). Il inhibe la liaison de la ryanodine aux canaux récepteurs de la ryanodine/Ca2+ dans les muscles squelettiques en fonction de la dose et du temps et augmente la perméabilité du Ca2+ des vésicules du RS. Le DEPC est efficace en tant qu’inhibiteur de nucléase, avec de nombreuses utilisations :
  • Réactif de modification des résidus His et Tyr dans les protéines
  • Sonde performante des modifications structurelles de l’ADNdb, réagissant avec des bases entièrement ou partiellement non empilées
  • Utilisation pour la modification des protéines et des acides nucléiques
  • Réaction PCR pour le traitement de l’eau déionisée, qui réduit le risque de dégradation de l’ARN par les RNases
  • Hybridation par transfert en points, pour diluer l’ARN total isolé de différents microorganismes
Spécification
CAS 1609-47-8
Densité 1,101 g/mL à 25 °C (litt.)
Point d’ébullition 93 °C à 94 °C (18 mmHg)(littérature)
Formule moléculaire C6H10O5
Indice de réfraction n20/D 1.398 (litt.)
Numéro MDL MFCD00009106
Quantité 100 mL
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Informations sur la solubilité Soluble dans des alcools, esters, cétones, hydrocarbures. Une solution à 50 % en mousse et éthanol peut être préparée. Lentement soluble dans l’eau avec une décomposition hydrolytique produisant de l’éthanol et du CO2.
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Poids de la formule 162.10
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentration de travail :Pour le traitement de l’eau afin d’inhiber la Rnase :Ajoutez 1 ml de DEPC à 1 L d’eau.Laissez reposer toute la nuit.Autoclave.
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl Pyrocarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate