Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, MP Biomedicals
Code produit 11496662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496662 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496662 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215090225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.79€
    159.60€ / 25mL
    Économisez 15.19€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Inhibiteur de ribonucléase
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Densité Densité 1,12g/mL, 1,1 sp. gr.
Formule moléculaire C6H10O5
Numéro MDL MFCD00009106
Quantité 25 mL
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Poids de la formule 162.14
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • pyrocarbonate de diéthyle
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..