Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, inhibiteur de ribonucléase. MP Biomedicals
Code produit 11406672 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406672 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406672 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.16€
    263.55€ / 50mL
    Économisez 24.61€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Effective nuclease inhibitor used for modifying proteins and nucleic acids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Pyrocarbonate
Note relative au nom Inhibiteur de la ribonucléase.
CAS 1609-47-8
Densité 1.12 g/mL
Formule moléculaire C6H10O5
Numéro MDL MFCD00009106
Quantité 50 mL
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nom IUPAC dicarbonate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Poids de la formule 162.1
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl Pyrocarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate