Learn More
Pyrocarbonate diéthylique, TRC
Product Code. 30369290
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30369290 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30369290 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44204525G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Quantité 25 g
Synonyme Dicarbonic Acid, Diethyl Ester, Formic Acid, Oxydi-, Diethyl Ester, Pyrocarbonic Acid Diethyl Ester, Baycovin, DEPA, DEPC, Dekapex, Diethyl Dicarbonate, Diethyl Oxydiformate, Diethyl Pyrocarbonate, Piref, Ue 5908
Formule InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Poids de la formule 162.0528