Learn More
Diéthyle rivastigmine, TRC
Code produit 30378228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378228 100 mg
30371429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30378228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444950100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1230021-34-7
Formule moléculaire C15 H24 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.3633
Synonyme Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
Nom IUPAC [3-[(1S)-1-(diméthylamino)éthyl]phényl] N,N-diéthylcarbamate
SMILES CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Poids de la formule 264.1838