Learn More
Diéthyle Stilbestrol bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30008606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008606 1 mg 1mg
30004506 5 mg 5mg
30008318 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4450201MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2408-40-4
Formule moléculaire C24 H28 O8
Poids moléculaire (g/mol) 444.47
Synonyme Diethyl Stilbestrol-B-D-Glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[(E)-4-(4-hydroxyphényl)hex-3-en-3-yl]phénoxy]oxy]oxane-2-carboxylique acide
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)\c3ccc(O)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylstilbestrol beta-D-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28O8/c1-3-17(13-5-9-15(25)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)31-24-21(28)19(26)20(27)22(32-24)23(29)30/h5-12,19-22,24-28H,3-4H2,1-2H3,(H,29,30)/b18-17+/t19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
Poids de la formule 444.1784
Pourcentage de pureté >95%