Learn More
Sulfate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309095 100 mL 100mL
11319095 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11309095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14291.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-67-5
Formule moléculaire C4H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00009099
Clé InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CID PubChem 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nom IUPAC Sulfate de diéthyle
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl sulfate
Point de fusion -25°C
Densité 1.177
Point d’ébullition 208°C (decomposition)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.4005
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1594
Beilstein 1209714
Merck Index 14,3130
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 98%