Learn More
Sulfate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560401 25 mL Flacon en verre 25mL
10589410 1 L Flacon en verre 1L
10438450 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10627763 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10560401 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114560250
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-67-5
Formule moléculaire C4H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00009099
Clé InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CID PubChem 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nom IUPAC Sulfate de diéthyle
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl sulfate
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.1795g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2SO2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 25 mL
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Gravité spécifique 1.1795
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 154.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl sulphate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl sulphate